Succinato de dietilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
S0103-25G S0103-500G
TCIAS0103-25GEA 23 EUR
TCIAS0103-25G TCIAS0103-500G
Succinato de dietilo ≥99.0% (por GC)
Succinato de dietilo
Formula: C₈H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 196°C
Pto. de fusión: –19 °C
Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 104°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009208
Núm. CAS: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Índice Merck: 12,09038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab1ef2ddf5f88e954d3e53dc48a2988020b2dd55&vid=ab1ef2ddf5f88e954d3e53dc48a2988020b2dd55&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %