α-α',2,3,5,6-Hexacloro-p-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: alpha,alpha',2,3,5,6-Hexachloro-p-xylene
H0065-5G H0065-1G
TCIAH0065-5GEA 82 EUR
TCIAH0065-5G TCIAH0065-1G
α-α',2,3,5,6-Hexacloro-p-xileno ≥98.0% (por GC)
α-α',2,3,5,6-Hexacloro-p-xileno
Formula: C₈H₄Cl₆
MW: 312,84 g/mol
Número MDL: MFCD00000894
Núm. CAS: 1079-17-0
EINECS: 214-090-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 182.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency