p-Fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,4-Fenilendiamina
P0170-250G P0170-25G
TCIAP0170-250GEA 32 EUR
TCIAP0170-250G TCIAP0170-25G
p-Fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
p-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 267°C
Pto. de fusión: 139…141 °C
Densidad: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007901
Núm. CAS: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b11c648a074c66f0416f17e0cc280af78817be64&vid=b11c648a074c66f0416f17e0cc280af78817be64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 145.0 deg-C
Solubility in hot EtOH (95vol%) almost transparency