1,4-Diaminobutano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tetrametilendiamina
D0239-25G D0239-400G
TCIAD0239-25GEA 20 EUR
TCIAD0239-25G TCIAD0239-400G
1,4-Diaminobutano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Diaminobutano
Formula: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Pto. Ebullición: 159°C
Pto. de fusión: 25…28 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008235
Núm. CAS: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 14,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e65d4281d10d3dc19500b7fc97fb35051fdc899c&vid=e65d4281d10d3dc19500b7fc97fb35051fdc899c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency