2,5-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dicloro-2-(trifluorometil)benceno
D1318-25G D1318-5G
TCIAD1318-25GEA 119 EUR
TCIAD1318-25G TCIAD1318-5G
2,5-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
2,5-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Pto. Ebullición: 181 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 11 °C
Densidad: 1,5009 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00000608
Núm. CAS: 320-50-3
EINECS: 206-276-0
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68b200ae974072665010801c277fa06e5a73cc54&vid=68b200ae974072665010801c277fa06e5a73cc54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %