2',5'-Dicloroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2502-25G D2502-5G
TCIAD2502-25GEA 41 EUR
TCIAD2502-25G TCIAD2502-5G
2',5'-Dicloroacetofenona ≥98.0% (por GC)
2',5'-Dicloroacetofenona
Formula: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Pto. Ebullición: 128°C
Pto. de fusión: 14°C
Densidad: 1,352 g/cm³ (17.5 °C)
Número MDL: MFCD00000607
Núm. CAS: 2476-37-1
EINECS: 219-605-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=448325df5a05fe980d6d1edfb68e3d74caed01fd&vid=448325df5a05fe980d6d1edfb68e3d74caed01fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %