Tetrafluorotereftalonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tetrafluorobenceno-1,4-dicarbonitrilo
T1050-1G T1050-25G T1050-5G
TCIAT1050-1GEA 16 EUR
TCIAT1050-1G TCIAT1050-25G TCIAT1050-5G
Tetrafluorotereftalonitrilo ≥98.0% (por GC)
Tetrafluorotereftalonitrilo
Formula: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Número MDL: MFCD00001776
Núm. CAS: 1835-49-0
EINECS: 217-397-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e7b0d33ae7235bd3c7dd55f56289adcebdc4c77&vid=2e7b0d33ae7235bd3c7dd55f56289adcebdc4c77&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency