Isocianato de 2,5-difluorofenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,4-Difluoro-2-isocyanatobenzene
D3695-1G D3695-5G
TCIAD3695-1GEA 35 EUR
TCIAD3695-1G TCIAD3695-5G
Isocianato de 2,5-difluorofenilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 2,5-difluorofenilo
Formula: C₇H₃F₂NO
MW: 155.1 g/mol
Pto. Ebullición: 54°C
Densidad: 1.32
Pto. de inflamación: 56°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013843
Núm. CAS: 39718-32-6
UN: 3080
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3e244e7ad60f1d3996922d23fe55bc01687735c&vid=c3e244e7ad60f1d3996922d23fe55bc01687735c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %