2-terc-Butilhidroquinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
B0833-25G B0833-500G
TCIAB0833-25GEA 16 EUR
TCIAB0833-25G TCIAB0833-500G
2-terc-Butilhidroquinona ≥98.0% (por GC)
2-tert-Butylhydroquinone
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Pto. Ebullición: 273 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 128 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002344
Núm. CAS: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd2e733568880340ad3f538998c47e5759a50e34&vid=cd2e733568880340ad3f538998c47e5759a50e34&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity