Hidroquinona ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dihidroxibenceno
H0186-25G H0186-500G
TCIAH0186-25GEA 16 EUR
TCIAH0186-25G TCIAH0186-500G
Hidroquinona ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Hidroquinona
Formula: C₆H₄(OH)₂
Pto. Ebullición: 282°C
Pto. de fusión: 172 °C
Densidad: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002339
Núm. CAS: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,04808
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1617bcf6caad784bc4042b9b3ab9740f32ad8544&vid=1617bcf6caad784bc4042b9b3ab9740f32ad8544&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Redox method) min. 99.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in dilute Acetic acid transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.02 %