1,4-Dihidroxinaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0589-25G D0589-5G
TCIAD0589-25GEA 262 EUR
TCIAD0589-25G TCIAD0589-5G
1,4-Dihidroxinaftaleno ≥98.0% (por GC)
1,4-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
Pto. de fusión: 191…193 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003977
Núm. CAS: 571-60-8
EINECS: 209-336-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27fa6a6697ac4ccf793a43528f23eb15bbb3bed2&vid=27fa6a6697ac4ccf793a43528f23eb15bbb3bed2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency