Benceno-1,4-ditiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzene-1,4-dithiol
B1505-1G B1505-5G
TCIAB1505-1GEA 116 EUR
TCIAB1505-1G TCIAB1505-5G
Benceno-1,4-ditiol ≥98.0% (por GC)
Benceno-1,4-ditiol
Formula: C₆H₆S₂
Pto. Ebullición: 240 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 100…101 °C
Número MDL: MFCD00142541
Núm. CAS: 624-39-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a10d04a79fbf80d677abf60b3c8039cbea5a2f7a&vid=a10d04a79fbf80d677abf60b3c8039cbea5a2f7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C