2',5'-Dimetoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(2,5-Dimetoxifenil)etan-1-ona
D1444-25G D1444-500G
TCIAD1444-25GEA 42 EUR
TCIAD1444-25G TCIAD1444-500G
2',5'-Dimetoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
2',5'-Dimetoxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de fusión: 18…20 °C
Densidad: 1,139 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008728
Núm. CAS: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a258c277083fdecf9c18a95ebbd41056798fc00&vid=1a258c277083fdecf9c18a95ebbd41056798fc00&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %