2,5-Dimetoxitolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2552-25G
D2552-5G
TCIAD2552-25GEA
203
EUR
TCIAD2552-25G
TCIAD2552-5G
2,5-Dimetoxitolueno ≥98.0% (por GC)
2,5-Dimetoxitolueno
Formula:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Pto. Ebullición: 218°C Pto. de fusión: 15 °C Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 102°C |
Número MDL:
MFCD00041901 Núm. CAS: 24599-58-4 EINECS: 246-343-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...