p-Terfenilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,4-Terfenilo
T0020-25G
T0020-500G
T0020-100G
TCIAT0020-25GEA
28
EUR
TCIAT0020-25G
TCIAT0020-500G
TCIAT0020-100G
p-Terfenilo ≥99.0% (por GC)
p-Terfenilo
Formula:
C₁₈H₁₄ MW: 230.31 g/mol Pto. Ebullición: 389°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003061 Núm. CAS: 92-94-4 EINECS: 202-205-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 211.0 to 216.0 deg-C |
Solubility in hot Toluene | almost transparency |