1,4-Pentadieno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Penta-1,4-diene
P0038-10ML P0038-25ML
TCIAP0038-10MLEA 128 EUR
TCIAP0038-10ML TCIAP0038-25ML
1,4-Pentadieno ≥98.0% (por GC)
1,4-Pentadieno
Formula: C₅H₈
MW: 68.12 g/mol
Pto. Ebullición: 26°C
Pto. de fusión: -148.3
Pto. de inflamación: –20°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008665
Núm. CAS: 591-93-5
EINECS: 209-736-9
UN: 3295
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c302cfd43d2d36e25fe4810f6dccbff632a0c82&vid=8c302cfd43d2d36e25fe4810f6dccbff632a0c82&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %