1,5-Decadiino ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1724-1ML D1724-5ML
TCIAD1724-1MLEA 62 EUR
TCIAD1724-1ML TCIAD1724-5ML
1,5-Decadiino ≥97.0% (por GC)
1,5-Decadiino
Formula: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Pto. Ebullición: 79°C
Número MDL: MFCD00041651
Núm. CAS: 53963-03-4
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50d3e1178df7cf5059cacf30797253cad00ed66c&vid=50d3e1178df7cf5059cacf30797253cad00ed66c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %