1,5-Dihidroxinaftaleno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0590-25G D0590-500G D0590-100G
TCIAD0590-25GEA 17 EUR
TCIAD0590-25G TCIAD0590-500G TCIAD0590-100G
1,5-Dihidroxinaftaleno ≥98.0% (por GC)
1,5-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 180 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003980
Núm. CAS: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=389e39fe95b80378577a115f37b38bdb2d082fbb&vid=389e39fe95b80378577a115f37b38bdb2d082fbb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %