Ácido glutárico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,5-Pentanedioic acid
G0069-25G G0069-500G
TCIAG0069-25GEA 17 EUR
TCIAG0069-25G TCIAG0069-500G
Ácido glutárico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido glutárico
Formula: C₅H₈O₄
MW: 132.12 g/mol
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de fusión: 98
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004410
Núm. CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Índice Merck: 14,04473
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency