Glutarato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
G0184-25G G0184-500G
TCIAG0184-25GEA 19 EUR
TCIAG0184-25G TCIAG0184-500G
Glutarato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Glutarato de dietilo
Formula: C₉H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 230°C
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00009212
Núm. CAS: 818-38-2
EINECS: 212-451-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8786f9cb2b3cb276de9fd46f7809c4b8d0d89b81&vid=8786f9cb2b3cb276de9fd46f7809c4b8d0d89b81&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %