Glutarato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,5-Pentanedioic acid dimethyl ester, Glutaric acid dimethyl ester
G0185-25G
G0185-500G
G0185-100G
TCIAG0185-25GEA
16
EUR
TCIAG0185-25G
TCIAG0185-500G
TCIAG0185-100G
Glutarato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Glutarato de dimetilo
Formula:
C₇H₁₂O₄ Pto. Ebullición: 214°C Pto. de fusión: –37 °C Densidad: 1,087 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 110°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008468 Núm. CAS: 1119-40-0 EINECS: 214-277-2 Índice Merck: 13,04486 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |