1,6-Diaminohexano ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0095-25G D0095-500G
TCIAD0095-25GEA 16 EUR
TCIAD0095-25G TCIAD0095-500G
1,6-Diaminohexano ≥99.0% (by GC, titration analysis)
1,6-Diaminohexano
Formula: C₆H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de fusión: 39…42 °C
Densidad: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008243
Núm. CAS: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 2280
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,04695
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25fe2af8c81dd0a9715db7a8b2c4a7c393240c5c&vid=25fe2af8c81dd0a9715db7a8b2c4a7c393240c5c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C