1,6-Dihidroxinaftaleno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Naftaleno-1,6-diol
D0591-25G D0591-500G
TCIAD0591-25GEA 44 EUR
TCIAD0591-25G TCIAD0591-500G
1,6-Dihidroxinaftaleno ≥99.0% (por GC)
1,6-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 135,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003981
Núm. CAS: 575-44-0
EINECS: 209-386-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71ea5c4e4fff5bae0aaa5a0fd1cae39544bd115e&vid=71ea5c4e4fff5bae0aaa5a0fd1cae39544bd115e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity