1,6-Heptadieno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hepta-1,6-diene
H0564-1ML H0564-5ML
TCIAH0564-1MLEA 72 EUR
TCIAH0564-1ML TCIAH0564-5ML
1,6-Heptadieno ≥99.0% (por GC)
1,6-Heptadieno
Formula: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de fusión: –129 °C
Densidad: 0,7142 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –10°C
Número MDL: MFCD00008667
Núm. CAS: 3070-53-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %