1,6-Heptadiino ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0483-5ML H0483-1ML
TCIAH0483-5MLEA 76 EUR
TCIAH0483-5ML TCIAH0483-1ML
1,6-Heptadiino ≥98.0% (por GC)
1,6-Heptadiino
Formula: C₇H₈
MW: 92,14 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0,8164 g/cm³ (17 °C)
Pto. de inflamación: 9°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014925
Núm. CAS: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf39905fd19b74115ee154a579ebc1a7acbd4f6d&vid=bf39905fd19b74115ee154a579ebc1a7acbd4f6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %