Adipato de dietilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0162-500ML A0162-25ML
TCIAA0162-500MLEA 45 EUR
TCIAA0162-500ML TCIAA0162-25ML
Adipato de dietilo ≥99.0% (por GC)
Adipato de dietilo
Formula: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Pto. Ebullición: ~ 251 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –19,8 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 127°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009215
Núm. CAS: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Índice Merck: 14,00162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66f17408cb1b5713ab3b6eacae6ab81f6172d2f4&vid=66f17408cb1b5713ab3b6eacae6ab81f6172d2f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.5