Adipato de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0166-25ML A0166-500ML
TCIAA0166-25MLEA 17 EUR
TCIAA0166-25ML TCIAA0166-500ML
Adipato de dimetilo ≥99.0% (por GC)
Adipato de dimetilo
Formula: C₈H₁₄O₄
Pto. Ebullición: ~ 229 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 122°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008469
Núm. CAS: 627-93-0
EINECS: 211-020-6
Índice Merck: 14,00162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46f2f6217e18578e844392aa668eb54f137a7179&vid=46f2f6217e18578e844392aa668eb54f137a7179&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorlessclear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %