1,7-Diaminoheptano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Heptametilendiamina
D0094-25G D0094-5G
TCIAD0094-25GEA 126 EUR
TCIAD0094-25G TCIAD0094-5G
1,7-Diaminoheptano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,7-Diaminoheptano
Formula: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Pto. Ebullición: 225°C
Pto. de fusión: 28…29 °C
Densidad: 1,012 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008246
Núm. CAS: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8d78210fd3293bc2f9f8e7ff80cf8ad0e44332c&vid=d8d78210fd3293bc2f9f8e7ff80cf8ad0e44332c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %