Ácido pimélico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0435-25G P0435-500G P0435-100G
TCIAP0435-25GEA 40 EUR
TCIAP0435-25G TCIAP0435-500G TCIAP0435-100G
Ácido pimélico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido pimélico
Formula: C₇H₁₂O₄
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de fusión: 101…103 °C
Densidad: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004425
Núm. CAS: 111-16-0
EINECS: 203-840-8
Índice Merck: 14,07431
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=182acfafee2c12421e269cc24c268a469d20adf8&vid=182acfafee2c12421e269cc24c268a469d20adf8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency