1,7-Octadieno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Octa-1,7-diene
O0104-25ML O0104-500ML O0104-100ML
TCIAO0104-25MLEA 24 EUR
TCIAO0104-25ML TCIAO0104-500ML TCIAO0104-100ML
1,7-Octadieno ≥97.0% (por GC)
1,7-Octadieno
Formula: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: -70°C
Densidad: 0,7313 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 9°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008668
Núm. CAS: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf60328f2f0de48026396298952df0fdaa783379&vid=cf60328f2f0de48026396298952df0fdaa783379&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %