1,8-Diaminooctano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0107-25G D0107-100G
TCIAD0107-25GEA 24 EUR
TCIAD0107-25G TCIAD0107-100G
1,8-Diaminooctano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,8-Diaminooctano
Formula: C₈H₂₀N₂
Pto. Ebullición: 240°C
Pto. de fusión: 51 °C
Densidad: 0,83 g/cm³ (60 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008248
Núm. CAS: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d9261f19d09118faac088044d144f92a02b0548&vid=0d9261f19d09118faac088044d144f92a02b0548&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %