Ácido subérico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
O0023-25G O0023-500G O0023-100G
TCIAO0023-25GEA 16 EUR
TCIAO0023-25G TCIAO0023-500G TCIAO0023-100G
Ácido subérico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido subérico
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Pto. Ebullición: 279°C
Pto. de fusión: 139…142 °C
Densidad: 1,354 g/cm³ (21 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004428
Núm. CAS: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Índice Merck: 14,08862
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9afe2e5ba1fde20ff6cef32f60fe56bc583e164&vid=c9afe2e5ba1fde20ff6cef32f60fe56bc583e164&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency