Suberato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dimethyl octanedioate, 1,8-Octanedioic acid dimethyl ester, Suberic acid dimethyl ester
O0183-25ML O0183-500ML
TCIAO0183-25MLEA 130 EUR
TCIAO0183-25ML TCIAO0183-500ML
Suberato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Suberato de dimetilo
Formula: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Pto. Ebullición: 270°C
Pto. de fusión: -3.1
Número MDL: MFCD00008471
Núm. CAS: 1732-09-8
EINECS: 217-059-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1a795f9ed918ecee500542a3c064060c5aded79&vid=d1a795f9ed918ecee500542a3c064060c5aded79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %