1,9-Decadieno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Deca-1,9-dieno
D0245-25ML D0245-5ML
TCIAD0245-25MLEA 110 EUR
TCIAD0245-25ML TCIAD0245-5ML
1,9-Decadieno ≥98.0% (por GC)
1,9-Decadieno
Formula: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de fusión: –71,8 °C
Densidad: 0,7602 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 41°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008670
Núm. CAS: 1647-16-1
EINECS: 216-711-6
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e47a4af13a13da2a9258d451a62a91d1f68572&vid=91e47a4af13a13da2a9258d451a62a91d1f68572&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %