Ácido azelaico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
A1318-25G A1318-250G
TCIAA1318-25GEA 23 EUR
TCIAA1318-25G TCIAA1318-250G
Ácido azelaico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido azelaico
Formula: C₉H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 306°C
Pto. de fusión: 106 °C
Densidad: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004432
Núm. CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Índice Merck: 14,00905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=431eb9979a797a32adac0ea5ec6b0cfa3cac149b&vid=431eb9979a797a32adac0ea5ec6b0cfa3cac149b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 109.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency