1-sec-Butil-4-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2428-25G B2428-5G
TCIAB2428-25GEA 252 EUR
TCIAB2428-25G TCIAB2428-5G
1-sec-Butil-4-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
1-sec-Butil-4-nitrobenceno
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 144°C
Número MDL: MFCD00130025
Núm. CAS: 4237-40-5
EINECS: 224-196-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa071b4b18ee37d83b98c21cf6b11c109ac87c7&vid=afa071b4b18ee37d83b98c21cf6b11c109ac87c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %