2,4-Difluorobencilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (2,4-Difluorophenyl)methanamine
D1996-1G D1996-5G
TCIAD1996-1GEA 20 EUR
TCIAD1996-1G TCIAD1996-5G
2,4-Difluorobencilamina ≥98.0% (por GC)
2,4-Difluorobencilamina
Formula: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Pto. Ebullición: 82 - 84 °C (15 -rr)
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00010142
Núm. CAS: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77d7ad50b94ad0efcf613bb5aed9fa02b480fb39&vid=77d7ad50b94ad0efcf613bb5aed9fa02b480fb39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %