2,5-Difluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (2,5-Difluorophenyl)methanamine
D4034-5G D4034-1G
TCIAD4034-5GEA 226 EUR
TCIAD4034-5G TCIAD4034-1G
2,5-Difluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Difluorobencilamina
Formula: C₇H₇F₂N
MW: 143.14 g/mol
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00010143
Núm. CAS: 85118-06-5
EINECS: 285-658-9
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c50faa5eb572137c10d371672c18413da2ce7a51&vid=c50faa5eb572137c10d371672c18413da2ce7a51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %