2,6-Difluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D1847-25G
D1847-5G
TCIAD1847-25GEA
192
EUR
TCIAD1847-25G
TCIAD1847-5G
2,6-Difluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Difluorobencilamina
Formula:
C₇H₇F₂N MW: 143,14 g/mol Pto. Ebullición: 177°C Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 65°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010144 Núm. CAS: 69385-30-4 EINECS: 273-983-9 UN: 2735 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...