2-Fluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
F0538-25G F0538-5G
TCIAF0538-25GEA 108 EUR
TCIAF0538-25G TCIAF0538-5G
2-Fluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluorobencilamina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de inflamación: 67°C
Número MDL: MFCD00008107
Núm. CAS: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f2698a43fa8dfa52e3adb97b80be7119d02382&vid=e3f2698a43fa8dfa52e3adb97b80be7119d02382&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %