3,4-Diclorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2451-25G D2451-5G
TCIAD2451-25GEA 219 EUR
TCIAD2451-25G TCIAD2451-5G
3,4-Diclorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Diclorobencilamina
Formula: C₇H₇Cl₂N
Pto. Ebullición: 140°C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008114
Núm. CAS: 102-49-8
EINECS: 203-035-1
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb84bd56e3a30189fa394d082be90041724be49c&vid=cb84bd56e3a30189fa394d082be90041724be49c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %