3,4-Difluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

D3373-1G D3373-5G
TCIAD3373-1GEA 34 EUR
TCIAD3373-1G TCIAD3373-5G
3,4-Difluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Difluorobencilamina
Formula: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Pto. Ebullición: 174 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 31 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00010145
Núm. CAS: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ddf88e02b1fb633020bf1f8c5fc601ddbb081a6&vid=6ddf88e02b1fb633020bf1f8c5fc601ddbb081a6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR