3,5-Difluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D3343-1G D3343-5G
TCIAD3343-1GEA 27 EUR
TCIAD3343-1G TCIAD3343-5G
3,5-Difluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Difluorobencilamina
Formula: C₇H₇F₂N
Pto. Ebullición: 54 °C (1 -rr)
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 74°C
Número MDL: MFCD00061244
Núm. CAS: 90390-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eca3a5e9fb5880bcdaadaf17a71cbcfd9f262c4&vid=4eca3a5e9fb5880bcdaadaf17a71cbcfd9f262c4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %