3-Clorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (3-Chlorophenyl)methanamine
C1089-25G C1089-5G
TCIAC1089-25GEA 123 EUR
TCIAC1089-25G TCIAC1089-5G
3-Clorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Clorobencilamina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Pto. Ebullición: 226°C
Densidad: 1,159 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00040752
Núm. CAS: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ecb54b55f885a7b1ff50e43e2d20496efa69881&vid=7ecb54b55f885a7b1ff50e43e2d20496efa69881&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %