3-Fluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (3-Fluorophenyl)methanamine
F0539-25G F0539-5G
TCIAF0539-25GEA 239 EUR
TCIAF0539-25G TCIAF0539-5G
3-Fluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluorobencilamina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 82°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00008113
Núm. CAS: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73ddc8259dfc465e1679119a306a223f86b5a6c0&vid=73ddc8259dfc465e1679119a306a223f86b5a6c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %