3-Metoxibencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
M0851-25ML M0851-5ML
TCIAM0851-25MLEA 96 EUR
TCIAM0851-25ML TCIAM0851-5ML
3-Metoxibencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Metoxibencilamina
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 141°C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008115
Núm. CAS: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b382fb111a6e70b7b5fdc93a64021d4531a83de5&vid=b382fb111a6e70b7b5fdc93a64021d4531a83de5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %