4-Fluorobencilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0252-25G F0252-5G
TCIAF0252-25GEA 50 EUR
TCIAF0252-25G TCIAF0252-5G
4-Fluorobencilamina ≥98.0% (por GC)
4-Fluorobencilamina
Formula: C₇H₈FN
Pto. Ebullición: 183°C
Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 66°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008120
Núm. CAS: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36c5394a5f7550ad173a7ec3698371e5a44460db&vid=36c5394a5f7550ad173a7ec3698371e5a44460db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %