4-Metoxibencilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
M0870-25ML M0870-250ML
TCIAM0870-25MLEA 35 EUR
TCIAM0870-25ML TCIAM0870-250ML
4-Metoxibencilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Metoxibencilamina
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 236°C
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008122
Núm. CAS: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46b5dd34645167b4584890b1468d93d839336962&vid=46b5dd34645167b4584890b1468d93d839336962&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %