α-Bromo-2,3,4-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2462-1G T2462-5G
TCIAT2462-1GEA 27 EUR
TCIAT2462-1G TCIAT2462-5G
α-Bromo-2,3,4-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-2,3,4-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄BrF₃
Pto. Ebullición: 182 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 21 °C
Densidad: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00061233
Núm. CAS: 157911-55-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=819c7fc837c503aaf253445a72866992522ab0e4&vid=819c7fc837c503aaf253445a72866992522ab0e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %