α-Bromo-2,3-diclorotolueno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2920-25G D2920-5G
TCIAD2920-25GEA 131 EUR
TCIAD2920-25G TCIAD2920-5G
α-Bromo-2,3-diclorotolueno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-Bromo-2,3-diclorotolueno
Formula: C₇H₅BrCl₂
Pto. Ebullición: 144°C
Número MDL: MFCD03701317
Núm. CAS: 57915-78-3
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=758daaa8ffba99c10968e6f127102d0570c3ff09&vid=758daaa8ffba99c10968e6f127102d0570c3ff09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %